Przejdź do
965535
Polypropylene adapter for EXTRAN canisters
compatible with 10L and 25L canisters
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
216,75 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NB.51
216,75 zł
Cena katalogowa289,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adapter wykonany z PP, for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
compatibility
for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
dla kanistrów EXTRAN 10 l i 25 l
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BR25961CN06F1001CN12F1001
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
compatibility
for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
967212000104027269079727