Przejdź do
96441000
Kolumna laboratoryjna Vantage L VL 44 x 1000
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 1000
Synonim(y):
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 1000
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Przewidywany termin wysyłki20 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4100,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32011301
UNSPSC Code:
23151816
4100,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Vantage
parameter
2-40 °C operating temperature, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 7 bar max. pressure (100 psid)
technique(s)
protein purification: suitable
L
1000 mm
area
15.2 cm2 , cross-sectional
bed H
750-1000 mm
bed volume
1140-1520 mL
diam.
44-44.1 mm
Legal Information
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany