Przejdź do
963389
Adapter z gwintem S40, z czujnikiem poziomu do opróżniania rozpuszczalników w butelkach
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
shipped in
ambient
General description
Bezpieczna, łatwa i wolna od zanieczyszczeń obsługa rozpuszczalników jest jednym z głównych tematów w codziennej pracy laboratoryjnej.
Dzięki nowej technologii wykrywania poziomu w skali laboratoryjnej możliwe jest teraz automatyczne monitorowanie i zarządzanie naszymi butelkami na etapach związanych z procesem. Jeśli punkt progowy czujnika poziomu zostanie zanurzony w cieczy, zakończenie procesu opróżniania jest wymagane przez alarm i/lub siłownik jest zamykany lub pompa jest wyłączana. W ten sposób przebieg HPLC może zostać automatycznie zatrzymany i zapobiec wysuszeniu kolumn. Czujnik jest wstępnie zmontowany w nakrętce S40, która służy do bezpośredniego podłączania instrumentów z rurkami 3 mm (np. HPLC).
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
967100200104027269052669