Przejdź do
96320250
Kolumna laboratoryjna Vantage L VL 32 x 250
Vantage L Laboratory Column VL 32 x 250
Synonim(y):
Vantage L Laboratory Column VL 32 x 250
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32011301
UNSPSC Code:
23151816
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Vantage
parameter
operating temperature at 2-40 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 7 bar max. pressure (100 psid)
technique(s)
protein purification: suitable
L
250 mm
area
8 cm2 , cross-sectional
bed H
0-250 mm
bed volume
0-200 mL
diam.
32-32.1 mm
Legal Information
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
962202509644025096100250
parameter
operating temperature at 2-40 °C, 7 bar max. pressure (100 psid), 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
parameter
operating temperature at 2-40 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 7 bar max. pressure (100 psid)
parameter
operating temperature at 2-40 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 7 bar max. pressure (100 psid)
parameter
operating temperature at 2-40 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 7 bar max. pressure (100 psid)
bed H
0-250 mm
bed H
0-250 mm
bed H
0-250 mm
bed H
0-250 mm
product line
Vantage
product line
Vantage
product line
Vantage
product line
Vantage
bed volume
0-200 mL
bed volume
0-95 mL
bed volume
0-380 mL
bed volume
0-25 mL
area
8 cm2 , cross-sectional
area
3.8 cm2 , cross-sectional
area
15 cm2 , cross-sectional
area
1 cm2 , cross-sectional
Quality Level
EQ2
Quality Level
EQ2
Quality Level
EQ2
Quality Level
EQ2