Przejdź do
96100050
Zestaw rurek Vantage L 250 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32011301
UNSPSC Code:
23151816
1160,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Vantage
Quality Segment
technique(s)
protein purification: suitable
L
24.9 cm (9.8 in.)
diam.
3.2 cm (1.3 in.)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
961000519610005496100046
diam.
3.2 cm (1.3 in.)
diam.
3.2 cm (1.3 in.)
diam.
4.4 cm (1.7 in.)
diam.
1.6 cm (0.6 in.)
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
L
24.9 cm (9.8 in.)
L
50 cm (19.7 in.)
L
50 cm (19.7 in.)
L
1 m (3.3 ft)
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw rurek Vantage L 250 mm