Przejdź do
9.43441
Bęben ze stali nierdzewnej, 190 l
2 in. opening, 3/4 in. opening
Synonim(y):
Bęben VA 190 l
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
24112108
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
fitting
2 in. opening, 3/4 in. opening
General description
Oferujemy szeroką gamę materiałów opakowaniowych, takich jak puste butelki i pojemniki na własne preparaty i mieszaniny naszych odczynników.
z otworem gwintowanym 2" i 3/4"
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
943441103004027269072674
943441101204061839612952
943441101004027269072667
943441119004061839612969
943441102804027269162665
Questions
  1. 1. is 9.43441.1012 is for 190 L 2. is this empty drum food Grade. user will use this drum to store their product, neutral alcohol neutral alcohol (45% ABV). 3. do you have stock for 6 x 190 L now? 4. please inform the dimension, include weight ? thanks
    1 answer
    1. Product 9434411012 is a 10 liter drum and 9434411028 is a 25 liter drum. These drums are not tested or suitable for any food grade applications. They are suitable for contents that are intended for research use only.
      The dimensions of the 10L stainless steel drum is as follows:
      Height: 35 cm
      Diameter: 24 cm
      Volume: 12 L
      Weight: 1.9 kg
      The dimensions of the 25L stainless steel drum is as follows:
      Height: 52 cm
      Diameter: 29 cm
      Volume: 28 L
      Weight: 3.8 kg
      For product availability please contact customer service. Please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support, click on "Products Pricing & Availability" under the Products Section with all the required information so that a member of the Customer Service team can reach out to assist further. Thank you.