Przejdź do
902330
Adapter gwintowany (2") (stal nierdzewna)
Synonim(y):
Adapter 2" pionowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4590,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
4590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Nasze gwintowane adaptery pasują do otworu G2 naszych beczek i bębnów ze stali nierdzewnej do rozpuszczalników. Dzięki 2 różnym złączom pionowym adapter ten pozwala uniknąć niedopasowania strony gazu i strony produktu w przypadku wycofywania rozpuszczalników z ciśnieniem gazu obojętnego. Gwintowany adapter jest wyposażony w męskie i żeńskie złącze Rectus typu 21, a także w 1 zaślepkę, która może być używana z czujnikami poziomu. (patrz 1.67710.0001 lub 1.67730.0001)
z 2 pionowymi złączami szybkiego działania
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90261990209058722
Tubing Adapter 1/4-28 male UNF, male Luer
58722
Tubing Adapter
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
967100900204022536984629