Przejdź do
901748
Rurka zanurzeniowa
for use with 10 L stainless steel barrels
Synonim(y):
Rurka zanurzeniowa 10 l do adaptera gwintowanego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with 10 L stainless steel barrels
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Aby dostosować systemy wycofywania do każdego wymagania, zapewniamy klientom odpowiednie rurki zanurzeniowe dla każdego rozmiaru opakowania odpowiedniego dla różnych systemów wycofywania. Rurka zanurzeniowa do systemu pobierania 1.06710.0001
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
902592902335902591
Dip tube for use with 10 L stainless steel barrels
Supelco
901748
Dip tube
Dip tube for use with 185 L stainless steel barrels
Supelco
902592
Dip tube
Dip tube for use with withdrawal system for stainless steel barrels and drums
Supelco
902335
Dip tube
Dip tube for use with 190L withdrawal system, 2 in. adapter (threaded)
Supelco
902591
Dip tube
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
compatibility
for use with 10 L stainless steel barrels
compatibility
for use with 185 L stainless steel barrels
compatibility
for use with withdrawal system for stainless steel barrels and drums
compatibility
for use with 190L withdrawal system
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rurka zanurzeniowa
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
967100104004022536868400