Przejdź do
9015-M
Ludzka insulina proinsulinowa
Iodinated Human proinsulin -HPLC purified & prepared fresh monthly.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.84
Biological source:
human
Form:
solid
Produkt 9015-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
label
125Iodine labeled
form
solid
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Te jodowane hormony są oczyszczane metodą HPLC i przygotowywane świeże co miesiąc.
Radioactivity: <3 μCi
Application
odpowiedni bufor nawilżający z etykiety w przypadku wymiany zestawu lub wybrany bufor testowy
Preparation Note
2-8 °C
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
901504053252337291