Przejdź do
8910-OP
Roztwór buforowy TE
OmniPur® Grade, 100X Liquid Concentrate, pH 8.0
Synonim(y):
Bufor TRIS-EDTA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
Produkt 8910-OP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
haze-free colorless
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Skład ogólny: Z każdego litra koncentratu uzyskuje się 100 l 1X buforu TE (1X = 0,01 M TRIS, 0,001 M EDTA Na2). Klasa biologii molekularnej.
Przewodność (stężenie 1X) w 25°C: 775-975 µmho
DNaza: Nie wykryto
pH (stężenie 1X) w 25°C: 7,9-8,1
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie jest przeznaczony do leków, żywności ani użytku domowego.
Application
  • Ocena profilu mikrobiologicznego u pacjentek z zespołem policystycznych jajników i chorobą przyzębia: A Case-Control Study: Niniejsze badanie dotyczy profilu drobnoustrojów u pacjentek z zespołem policystycznych jajników i chorobami przyzębia. Roztwory buforowe TE są wykorzystywane do ekstrakcji i konserwacji mikrobiologicznego DNA, zapewniając wysoką jakość próbek do późniejszej analizy i porównania (Achu Joseph et al., 2023).
  • Metoda ekstrakcji kwasów nukleinowych z krwi na bazie podwójnego papieru w mniej niż dziesięć minut do diagnostyki w punkcie opieki...: W artykule przedstawiono szybką i wydajną metodę ekstrakcji kwasów nukleinowych z krwi przy użyciu podejścia opartego na podwójnym papierze. Roztwory buforowe TE odgrywają kluczową rolę w stabilizacji i zachowaniu kwasów nukleinowych podczas procesu ekstrakcji, dzięki czemu metoda nadaje się do diagnostyki w punkcie opieki (Malpartida-Cardenas et al., 2023).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
8910-1L04055977229097