Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352001
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica do syntezy peptydylo-aminoetyloamin metodą Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] A. Srinivasan & M. A. Schmidt, Poster 110 zaprezentowany na 15-tym Amerykańskim Sympozjum Peptydowym, Nashville, 1997.
[2] E. Suarez, et al. w ′Poster 107, zaprezentowany na 4th Forum on Peptides & Proteins, Montpellier, 1997′.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] A. Srinivasan & M. A. Schmidt, Poster 110 zaprezentowany na 15-tym Amerykańskim Sympozjum Peptydowym, Nashville, 1997.
[2] E. Suarez, et al. w ′Poster 107, zaprezentowany na 4th Forum on Peptides & Proteins, Montpellier, 1997′.
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 1.25 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 200 - 400 mesh.
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 1.25 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 200 - 400 mesh.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0081
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8560840005 | 04027269118464 |
| 8560840001 | 04027269118457 |
| 8560840025 | 04027269118471 |