Przejdź do
8.56044
Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Trityl-Protected Cysteine Resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
755,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 100,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT, Novabiochem®
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids and protected peptide fragments containing a C-terminal cysteine amino-acid residue by Fmoc SPPS. The base NovaSyn® TG is a composite of low cross-linked polystyrene and 3000-4000 M.W. polyethylene glycol. Peptide synthesis is carried out at the ends of the PEG chains that have been functionalized with the hyper-acid labile 4-carboxytrityl alcohol linker. This use of this linker helps prevent racemization and β-piperidinylalanine formation during chain extension.Treatment of the peptidyl resin with 20% TFE in DCM or 1% TFA in DCM cleaves the product from the resin without affecting the standard TFA-labile side-chain protecting groups. Standard TFA cleavage releases the fully deprotected peptide.
Associated Protocols and Technical Articles:
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references:
[1] E. Atherton, et al. in "Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium, E. Giralt & D. Andreu(Eds), 1991, Escom, Leiden, pp. 243
[2] J. Lukszo, et al. (1996) Lett. Pept. Sci., 3, 157.
[3] Y. Fujiwara, et al. (1994) Chem. Pharm. Bull., 42, 724.
[4]
K. Barlos & D. Gatos in “Fmoc solid phase peptide synthesis: a practical approach”, W. C. Chan & P. D.White (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 218.
Application
Applications of Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT include:
  • the preparation of a phosphoprotein using Native Chemical Ligation (NCL).
  • the preparation of a peptide intermediate for use in glycoprotein semi-synthesis.
Other Notes
Replaces: 04-12-2705
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.561268.561358.56048
form
solid
form
beads
form
beads
form
beads
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
856044000504027269116873
856044000104027269116866
856044002504027269182434