Przejdź do
8.56007
Fmoc-Gln(Trt)-Wang resin (100 -200 mesh)
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
1125,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
20 600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal glutamine amino-acid residue by Fmoc SPPS.
This pre-loaded Wang resin is prepared using a synthesis-tested base resin, to ensure reproducibility and efficacy in SPPS. Loading of the Fmoc-amino acid is carried out under conditions to minimize enantiomerization and dipeptide formation, the values of which are provided on the COA. The lot number of the batch of Fmoc-amino acid used to prepare the resin is also provided on the COA, to provide transparency and traceability.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Content Dipeptide (HPLC): ≤ 0.5 % (a/a)
Novabiochem Fmoc amino acid: lot number
The qualitiy of this resin has been confirmed by the successful synthesis of the 21mer peptide related to myelin oligodendrocyte glycoprotein (35-55), with an Fmoc-Val-Wang resin made from the same batch of base resin.
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB), 100 - 200 mesh.
Other Notes
Replaces: 04-12-2051
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.560068.560138.56011
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Fmoc
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
856007000504027269115395
856007999904027269115401
856007000104027269115388