Przejdź do
8.55158
NovaPEG Rink Amide resin HYR
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352111
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaPEG, Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
An excellent support for the synthesis of peptide amides by Fmoc SPPS. The support has excellent swelling properties in a wide range of solvents, including water, MeCN, MeOH, DCM, DMF, THF, and toluene. In comparative studies this resin was found to give better results than polystyrene-based supports in the synthesis of hydrophobic peptides. The high hydrophilicity was also found to benefit on-resin immunoassays with one-bead-one-peptide libraries [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855158000104027269905200
855158002504027269905224
855158000504027269905217