Przejdź do
8.55137
Żywica PAL-NovaSyn TG
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica PAL-NovaSyn TG składa się z łącznika kwasu aminometylo-dimetoksyfenoksywalerianowego Barany'ego [1] przyłączonego do żywicy NovaSyn TG. Grupa aminowa tego łącznika może być łatwo acylowana w standardowych warunkach sprzęgania. Po złożeniu peptydu, traktowanie 95% zmiataczami zawierającymi TFA uwalnia pożądany amid peptydowy. Badania wykazały, że wrażliwość tego łącznika na kwasy jest około dwa razy większa niż łącznika amidowego Rink [2]. Istnieją pewne dowody sugerujące, że żywice PAL dają większą wydajność w syntezie wspomaganej mikrofalami.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer metrix is copoly (styrene - 1% DVB), 100 - 200 mesh.
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.551338.550098.55007
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
functional group
amine
functional group
Fmoc, amine
functional group
amine
functional group
amine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855137000504027269207687
855137000104027269207670