product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica NovaSyn TG PAP zawiera rozszczepialne kwasem wiązanie między matrycą polistyrenową a łańcuchem PEG. Traktowanie peptydów przygotowanych na tej żywicy TFA/tioanizolem (95:5) przez 12 godzin lub TMSBr/TFA/tioanizolem (1:94:5) przez 60 minut uwalnia w pełni zdeprotezowany peptyd posiadający łańcuch PEG przyłączony do C-końca [1]. Takie koniugaty peptyd-PEG mogą być stosowane bezpośrednio jako immunogeny, bez potrzeby stosowania białka nośnikowego. Koniugaty peptyd-PEG są również wysoce rozpuszczalne i stanowią skuteczne rozwiązanie dla nierozpuszczalnych peptydów.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Odniesienia do literatury
[1] W. Rapp w ′Combinatorial Peptide and Nonpeptide Libraries′, G. Jung (Eds), Vch, 1996, pp. 425.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Odniesienia do literatury
[1] W. Rapp w ′Combinatorial Peptide and Nonpeptide Libraries′, G. Jung (Eds), Vch, 1996, pp. 425.
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8551290005 | 04027269168124 |
| 8551290001 | 04027269168117 |