Przejdź do
8.55127
Żywica NovaSyn® TGR A
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Specjalna wersja żywicy NovaSyn TGA (855005) o zwiększonych właściwościach pęcznienia, przeznaczona do syntezy długich peptydów (>50 reszt). W testach porównawczych żywica ta okazała się lepsza od żywic Chemmatrix i standardowych żywic Tentagel [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.551288.551558.55156
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
alcohol
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
beads
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855127000504027269168087
855127000104027269168070