Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 355,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
355,00 zł
Quality Level
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
This resin is a composite of low-crossed linked polystyrene and 3000 - 4000 M.W. polyethyleneglycol, which has been terminally amino functionalised. 110 µm beads.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| functional group amine | functional group alcohol | functional group sulfonamide | functional group - |
| product line NovaSyn® TG, Novabiochem® | product line NovaSyn® TG, Novabiochem® | product line NovaSyn® TG, Novabiochem® | product line NovaSyn® TG, Novabiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Novabiochem® oferuje nośniki polimerowe do syntezy peptydów w fazie stałej, odpowiednie dla różnych długości i sekwencji peptydów.
Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550730001 | 04027269112486 |
| 8550730005 | 04027269112493 |
| 8550730025 | 04027269112509 |