product line
NovaPEG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.60 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
PEG based resin; 35 - 100 mesh
Other Notes
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550470025 | 04027269111342 |
| 8550470001 | 04027269111328 |
| 8550470005 | 04027269111335 |