Przejdź do
8.55014
Żywica aminowa NovaSyn®TG (130 µm)
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
266,25 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
266,25 zł
Cena katalogowa355,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Żywica aminowa NovaSyn TG jest kompozytem słabo usieciowanego polistyrenu i glikolu polietylenowego o masie cząsteczkowej 3000-4000 M.W. [1,2,3], w którym łańcuchy PEG zostały funkcjonalizowane terminalnie grupą aminową. Kulki o wielkości 130 μm mają wąski rozkład wielkości, wysoką szybkość dyfuzji i doskonałe pęcznienie w szerokim zakresie rozpuszczalników od toluenu do wody, dzięki czemu idealnie nadają się do syntezy szeregowych i równoległych bibliotek za pomocą organicznej syntezy w fazie stałej. Żywicę tę można łatwo przekształcić w inne nośniki odpowiednie do stosowania w SPOS poprzez acylowanie odpowiednim łącznikiem zawierającym kwas karboksylowy. Na przykład, Hutchins i Chapman [4] połączyli HMPB Rinikera z tą żywicą i wykorzystali ją do przygotowania szeregu ureów pochodzących z kwasu glutaminowego.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] W. Rapp, et al. w ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, str. 205.
[ 2] L. Zhang, et al. in ′Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium′, E. Giralt & D. Andreu (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp.196.
[ 3] E. Bayer (1991) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30,113.
[4] S. M. Hutchins & K. T. Chapman (1994) Tetrahedron Lett., 35, 4055.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
This resin is a composite of low-crossed linked polystyrene and 3000-4000 M.W. polyethylene glycol, which has been terminally amino functionalised. 130µm beads.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0094
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.550078.550638.55005
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
alcohol
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® oferuje nośniki polimerowe do syntezy peptydów w fazie stałej, odpowiednie dla różnych długości i sekwencji peptydów.
Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855014000504027269109752
855014000104027269109745
855014002504027269109769
Questions
  1. Hello, are these particles porous or nonporous? Thank you
    1 answer
    1. This particle is considered to be non-porous. The beads act as a separate gel phase rather than as a porous solid.