Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 522,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
522,00 zł
Quality Level
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
storage temp.
2-8°C
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] E. Bayer, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 13th American Peptide Symposium′, R. S. Hodges & J. A. Smith(Eds), ESCOM, Leiden, 1994, pp. 156.
[2] J. M. J. Frechet, et al. (1975) Tetrahedron Lett., 3055.
[3] T. M. Fyles, et al. (1976) Can. J. Chem., 54,935.
[4] A. v. Vliet, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 2nd International Symposium′, R. Epton (Eds), Intercept UKLtd., Andover, 1992, pp. 475.
[5] A. v. Vliet, et al. in ′Peptides 1992, Proc. 22nd European Peptide Symposium′, C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden,1993, pp. 279.
[6] G. Grübler, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 3rd International Symposium′, R. Epton (Eds), Mayflower Worldwide Ltd., Birmingham, 1994, pp. 517.
[7] R. Bollhagen, et al. (1994) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2559.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.15 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polymer matrix is NovaSyn TG resin (90 µm).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| functional group alcohol | functional group amine | functional group amine | functional group alcohol |
| product line NovaSyn® TG, Novabiochem® | product line NovaSyn® TG, Novabiochem® | product line NovaSyn® TG, Novabiochem® | product line NovaSyn® TG, Novabiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| form beads | form beads | form beads | form beads |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550100025 | 04027269109561 |
| 8550100001 | 04027269109547 |
| 8550100005 | 04027269109554 |