Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6730,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H](CCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)14-10(11(16)17)8-6-7-9-15(4)5/h10H,6-9H2,1-5H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChI key
KPXRFYHPDPDJSY-JTQLQIEISA-N
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Referencje literaturowe
[1] F. M. F. Chen & N. L. Benoiton (1978) Can. J. Biochem., 56, 150.
[ 2] W. K. Paik & S. Kim (1971) Science, 174, 114.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +17.0 - +21.0 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group amine | functional group amide | functional group amine | functional group amine |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8530810005 | 04027269099275 |