Przejdź do
8.53001
Boc-Ala-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Ala-OH, N-α-t.-Boc-L-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
239-847-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/p-1/t5-/m0/s1
InChI key
QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-M
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych alaniny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 AcOH): -27.5 - -22.5 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0002
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.530878.530578.53082
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Ala-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
853001002504027269095536
853001010004027269095543