Przejdź do
8.52423
Fmoc-His(Boc)-OH Novabiochem®
Synonim(y):
1-[(1,1-dimetylotoksy)karbonylo]-N-[(9H-fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]-L-histydyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6390,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 780,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
31 960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352401
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
storage temp.
−20°C
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852423010004061841179917
852423002504061841166207
852423025004061841179924
852423100004061841179931