Przejdź do
8.52419
Fmoc-Cys(THP)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Cys(THP)-OH, N-α-Fmoc-S-(tetrahydropyranyl)-L-cysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.51
UNSPSC Code:
12352209
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
15-25°C
General description
Fmoc-Cys(Thp)-OH jest nowym blokiem budulcowym dla Fmoc SPPS, w którym grupa sulfhydrylowa jest chroniona przez kwasową grupę tetrahydropiranylową (Thp) [1]. Wykazano, że zastosowanie Fmoc-Cys(Thp)-OH daje lepsze wyniki niż odpowiednie pochodne S-Trt, S-Dpm, S-Acm i S-StBu.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna: ≥ 99,5 % (a/a)
Czystość (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Czystość (TLC(011A)): ≥ 98 %
Czystość (TLC(0811)): ≥ 98 %
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852419002504054839035982
852419000504054839035968