Przejdź do
8.52383
Fmoc-Val-Cys(psiDmp,Hpro)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Val-Cys(psiDmp,Hpro)-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H36N2O7S
Masa cząsteczkowa:
604.71
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
15-25°C
General description
Dipeptyd pseudoproliny na bazie cysteiny. Zapobiega agregacji podczas Fmoc SPPS i zwiększa czystość produktu w identyczny sposób jak standardowe dipeptydy pseuproliny. Pierścień pseudoproliny jest rozszczepiany za pomocą TFA, regenerując natywną resztę Cys.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna cysteiny: ≥ 99.5 % (a/a)
Czystość enancjomeryczna drugiego aminokwasu: ≥ 99,0 % (a/a)
Czystość (TLC(157A)): ≥ 97 %
Czystość (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Test (HPLC, powierzchnia%): ≥ 97.0 % (a/a)
Octan etylu (HS-GC): ≤ 0,50 %
Octan (IC): ≤ 0,05 %
Aby zobaczyć układy rozpuszczalników użyte do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Produkt jest mieszaniną racemiczną.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.523818.523828.52384
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
thiol
functional group
thiol
functional group
thiol
functional group
thiol
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Łatwość montażu danej sekwencji peptydowej jest trudna do przewidzenia, co sprawia, że synteza peptydów stanowi wyzwanie. Przegląd metod i odczynników pozwalających uniknąć agregacji w syntezie peptydów w fazie stałej.
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852383000104027269679897
852383000504027269679903