Przejdź do
8.52330
Fmoc-N-Me-Glu(OtBu)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-N-Me-Glu(OtBu)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-Lglutamic acid γ-tert butyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.50
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-22(27)14-13-21(23(28)29)26(4)24(30)31-15-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,20-21H,13-15H2,1-4H3,(H,28,29)/t21-/m0/s1
InChI key
FVUASVBQADLDRO-NRFANRHFSA-N
General description
Blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych kwasu N-α-metylo-glutaminowego przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i usuwania dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.523298.523328.52289
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852330825004027269244033
852330000104027269244040