Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
108-112 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-22(27)14-8-13-21(23(28)29)26-24(30)31-15-20-18-11-6-4-9-16(18)17-10-5-7-12-19(17)20/h4-7,9-12,20-21H,8,13-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t21-/m0/s1
InChI key
FFLAQPKWVSSKJC-NRFANRHFSA-N
General description
Przydatny homolog kwasu glutaminowego do badania interakcji białko-białko, celowania w nowotwory i badań SAR [1,2].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] R . Carpenter, et al. (2007) J. Med. Chem., 23, 5863.
[ 2] P . Li, et al. (2006) Nat. Chem. Biol., 7, 381.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] R . Carpenter, et al. (2007) J. Med. Chem., 23, 5863.
[ 2] P . Li, et al. (2006) Nat. Chem. Biol., 7, 381.
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość (TLC(0811)): ≥ 98 %
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 98.0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość (TLC(0811)): ≥ 98 %
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 98.0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8523088250 | 04027269292652 |
| 8523080001 | 04027269221324 |
| 8523080005 | 04027269221331 |