Przejdź do
8.52116
Fmoc-Val-(Dmb)Gly-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Val-(Dmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-L-valyl-N-α-(2,4-dimethoxybenzyl)-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H34N2O7
Masa cząsteczkowa:
546.61
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥96.5% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
General description
Dipeptydy Fmoc-Aaa-(Dmb)Gly-OH oferują te same korzyści, co dipeptydy pseudoprolinowe w Fmoc SPPS, ale dla sekwencji peptydowych zawierających Gly. Są one niezwykle łatwe w użyciu. Do ich wprowadzenia można wykorzystać standardowe metody sprzęgania, takie jak PyBOP®/DIPEA lub DIPCDI/HOBt. Usunięcie grupy Dmb i regeneracja reszty glicynowej następuje w trakcie standardowej reakcji rozszczepienia z udziałem TFA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -40.0 - -33.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1283
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.521088.521218.52114
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥96.5% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Łatwość montażu danej sekwencji peptydowej jest trudna do przewidzenia, co sprawia, że synteza peptydów stanowi wyzwanie. Przegląd metod i odczynników pozwalających uniknąć agregacji w syntezie peptydów w fazie stałej.
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852116000504027269089993
852116000104027269089986