Przejdź do
8.52087
Fmoc-Dpr(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Dpr(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-β-t.-Boc-L-diaminopropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193 090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.46
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-21(28)24-12-19(20(26)27)25-22(29)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI key
PKAUMAVONPSDRW-IBGZPJMESA-N
General description
Standardowy budulec do wprowadzania reszt aminokwasowych kwasu diaminopropionowego przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0711)): ≥ 97 %
Purity (TLC(BAWP)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 15.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1201
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520748.522438.53058
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC), ≥98% (perchloric acid titration)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
functional group
amine
functional group
Boc, amine
functional group
amine
functional group
-
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852087000104027269088873
852087000504027269088880