Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 861,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3420,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
861,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)C(Oc4ccc(cc4)C[C@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)C(=O)O)(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C43H34ClNO5/c44-39-22-12-11-21-38(39)43(30-13-3-1-4-14-30,31-15-5-2-6-16-31)50-32-25-23-29(24-26-32)27-40(41(46)47)45-42(48)49-28-37-35-19-9-7-17-33(35)34-18-8-10-20-36(34)37/h1-26,37,40H,27-28H2,(H,45,48)(H,46,47)/t40-/m0/s1
InChI key
XYAWVRLFZHVTNW-FAIXQHPJSA-N
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. Barlos, et al. (1998) J. Peptide Res., 51, 194.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Water (K. F.): ≤ 4.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group amine | functional group amine |
| assay ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) | assay ≥78.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC), ≥97.0% (acidimetric) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line - | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8520809999 | 04027269088613 |
| 8520800100 | 04027269088606 |
| 8520800025 | 04027269088590 |
| 8520800005 | 04027269088583 |