Przejdź do
8.52055
Fmoc-Sar-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Sar-OH, N-α-Fmoc-sarcosine, Fmoc-N-Me-Gly-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.33
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H17NO4/c1-19(10-17(20)21)18(22)23-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10-11H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
ZHKQIADIIYMFOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Standardowy budulec do wprowadzania reszt aminokwasowych sarkozyny przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1114
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.522338.522158.52017
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥92.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
hydroxyl
functional group
aromatic amine
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Sar-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852055000504027269087487
852055002504027269087494