Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 879,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3480,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6240,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 750,00 zł | ||
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 25 290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
359,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
164-175 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C[C@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)[O-])C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/p-1/t34-/m0/s1
InChI key
KLBPUVPNPAJWHZ-UMSFTDKQSA-M
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] S. N. McCurdy (1989) Pept. Res., 2, 147.
[2] T. Kaiser, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 1187.
[3] Y. X. Han, et al. (1997) J. Org. Chem., 62, 4307.
[4] Y. N. Angell (2002) J. Peptide Res., 5, 292.
Application
- On-resin synthesis of cyclic peptides via tandem N-to-S acyl migration and intramolecular thiol additive-free native chemical ligation: Discusses the use of Fmoc-Cys(Trt)-OH in the synthesis of cyclic peptides, highlighting the efficiency of the resin synthesis method. (Serra et al., 2020).
- Selective Bi‐directional Amide Bond Cleavage of N‐Methylcysteinyl Peptide: The study utilized Fmoc-Cys(Trt)-OH in exploring selective bi-directional amide bond cleavage in peptides, providing insights into controlled peptide modification. (Qiu et al., 2014).
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Cys (Trt) -OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Cys(Trt)-Cys(Trt)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Cys-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (HPLC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form powder |
| functional group thiol | functional group thiol | functional group Fmoc | functional group thiol |
| assay ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC) | assay ≥95.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line - | product line Novabiochem® |
| storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Pokonaj wyzwania związane z syntezą i tworzeniem wiązań dwusiarczkowych dzięki protokołom syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc z cysteiną i metioniną.
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.
Powiązane treści
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8520080025 | 04027269084783 |
| 8520080100 | 04027269084790 |
| 8520081000 | 04027269179199 |
| 8520080250 | 04027269206932 |
| 8520085000 | 04027269221485 |
| 8520080500 | 04027269179182 |