Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.53
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
232-234-6
MDL number:
Assay:
≥98% (acidimetric)
Form:
liquid
Nazwa produktu
Kwas chlorosulfonowy, Msynth™plus
vapor pressure
3.08 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (acidimetric)
form
liquid
potency
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
bp
152 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-80 °C
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Msynth™plus
Application
Kwas chlorosulfonowy Msynth™plus. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Roztwór wodny, (rygorystyczny rozkład).
Analysis Note
Colour (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (acidimetric)≥ 98.0 %Free SO₃≤ 1.0 %The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Legal Information
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8451271000 | 04027269176341 |
| 8451270250 | 04027269176334 |
| 8451279300 | 04027269708542 |