Przejdź do
8.44004
Dimetylodipat
for synthesis
Synonim(y):
Dimethyladipate, Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
EC Index Number:
211-020-6
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
vapor pressure
0.06 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
potency
8191 mg/kg LD50, oral (Rat), >2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.81-8.1 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
bp
215-225 °C/1013 hPa
mp
8-11 °C
transition temp
flash point 107 °C
solubility
<1 g/L
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Dimetyloadypinian do syntezy. CAS 627-93-0, wzór chemiczny CH₃OOC(CH₂)₄COOCH₃.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetylodipat
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
844004010004027269701413
844004100004027269701420