Przejdź do
8.43967
1,2,3-tribromopropan
for synthesis
Synonim(y):
1,2,3-Tribromopropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
579,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5Br3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.78
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
202-478-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
bp
220 °C/1013 hPa
mp
16-17 °C
transition temp
flash point 93 °C
density
2.398 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
InChI key
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843967005004027269256210
843967025004027269256227