Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 308,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.03
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-876-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
transition temp
flash point 112 °C (External MSDS)
density
1.259 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
InChI key
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| density 1.259 g/cm3 at 25 °C | density 1.259 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.148 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.15 g/cm3 at 20 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| form liquid | form liquid | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| transition temp flash point 112 °C (External MSDS) | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8439510250 | 04027269252809 |
| 8439510050 | 04027269252793 |