Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 737,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
S2Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.09
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-303-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
potency
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Se](=S)=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
InChI key
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solid | form powder | form crystals | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit |
| potency 138 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency 68.1 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency 6700 mg/kg LD50, oral (Rat) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8438450025 | 04027269068967 |