Przejdź do
8.43830
1-Etylo-1H-imidazol
for synthesis
Synonim(y):
1-Ethyl-1H-imidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
544,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
230-403-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.32 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
density
0.995 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[n]1(cncc1)CC
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
IWDFHWZHHOSSGR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843830010004027269057589
843830001004027269057572