Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł 181,50 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
181,50 zł
Cena katalogowa242,00 złZaoszczędź 25%grade
synthesis grade
Quality Level
potency
129 mg/kg LD50, oral (Rat), 91 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
0.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
198 °C (decomposition)
solubility
2700 g/L
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
bulk density
770 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NN
InChI
1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
InChI key
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorek hydrazyny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
5341-61-7
5341-61-7
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8438161000 | 04027269053369 |
| 8438160100 | 04027269053352 |