Przejdź do
8.43793
Sól sodowa kwasu propionowego
for synthesis
Synonim(y):
Propionic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
278,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5NaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.06
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-290-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
solid
Solubility:
>500 g/L
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
form
solid
potency
5600 mg/kg LD50, oral (Rat), 1640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8-9.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
289.3 °C
solubility
>500 g/L
density
1.5103 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1810849894W518905
form
solid
form
-
form
-
form
-
solubility
>500 g/L
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 24 ml at 25 °C, water: soluble 1 gm in 0.65 ml at 25 °C, water: soluble 1 g/mL at 25 °C
solubility
-
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
grade
synthesis grade
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
Halal, Kosher
density
1.5103 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843793050004027269044367
843793010004027269044350