Przejdź do
8.43784
Propionian benzylu
for synthesis
Synonim(y):
Benzyl propionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-559-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
3300 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 96 °C
density
1.029-1.033 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.033
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionian benzylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843784050004027269984113
843784010004027269984106