Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10BNaO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.94
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
mp
110-114 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[B-H](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Chemical Synthesis: Used in the synthesis of (Piperazine-yl) Methanone derivatives with potential anticancer and antituberculosis activities, highlighting its role in facilitating N-alkylation reactions (Mallikarjuna et al., 2014).
- Green Chemistry: Featured in the development of efficient N-methylation of secondary amines under solvent-free conditions, demonstrating its utility in sustainable chemical processes (Walter et al., 2024).
- Organic Chemistry: Utilized in N-alkylation using carboxylic acids as alkyl sources, providing a versatile method for producing complex organic molecules (Tamura et al., 2018).
Analysis Note
Assay (by gasvolumetry): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form powder | form - | form powder or crystals |
| mp 110-114 °C | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium triacetoxyborohydride
signalword
Danger
supp_hazards
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react. 1
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Paraconiothins A-J: Sesquiterpenoids from the Endophytic Fungus Paraconiothyrium brasiliense ECN258.
Ken-Ichi Nakashima et al.
Journal of natural products, 82(12), 3347-3356 (2019-12-10)
Paraconiothins A-J (1-10), 10 new sesquiterpenoids, as well as five known sesquiterpenoids, were isolated from the cultures of the endophytic fungus Paraconiothyrium brasiliense ECN-258. The structures of the sesquiterpenoids were elucidated by extensive spectroscopic analysis. Furthermore, the absolute structures of
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8437050100 | 04027269059477 |
| 8437050025 | 04027269059460 |