Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 655,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
212-593-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
mp
77-79 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.244 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)C
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan 4-nitrofenylu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8430750025 | 04027269043988 |