Przejdź do
8.42128
1,4-diaminoantrachinon
for synthesis
Synonim(y):
1,4-Diaminoanthraquinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-922-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥88.0% (HPLC)
form
powder
autoignition temp.
>400 °C
potency
5790 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
mp
268 °C
transition temp
flash point 340 °C
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c2c(c(cc1)N)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
InChI key
FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
644.0 °F - closed cup
flash_point_c
340 °C - closed cup