Przejdź do
8.41834
4-Benzyloksyfenol
for synthesis
Synonim(y):
4-Benzyloxyphenol, Hydroquinone monobenzyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
EC Index Number:
203-083-3
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
117.9-121.5 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChI key
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Benzyloksyfenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841834002504022536667386