Przejdź do
8.41790
3,5-dichloroanilina
for synthesis
Synonim(y):
3,5-Dichloroaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
566,00 zł
424,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Cl2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.02
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
210-948-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
424,50 zł
Cena katalogowa566,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
40 hPa ( 150 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
620 °C
bp
259-260 °C/1013 hPa
mp
46-53 °C
transition temp
flash point 133 °C
density
1.58 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1cc(cc(c1)N)Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
InChI key
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-dichloroanilina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
271.4 °F - closed cup
flash_point_c
133 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841790010004022536664835