Przejdź do
8.41741
Bezwodnik diglikolowy
for synthesis
Synonim(y):
Diglycolic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.07
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
224-761-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (acidimetric)
bp
240-241 °C/1013 hPa
mp
91-93 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
InChI key
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodnik diglikolowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841741002504022536657486