Przejdź do
8.41672
Chlorowodorek monohydratu 4-piperydynonu
for synthesis
Synonim(y):
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO · xHCl · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13 (anhydrous free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
255-602-8
Quality Level
pH
4.0-5.5 (100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N1CCC(=O)CC1.O.[H+]
InChI
1S/C5H9NO.ClH.H2O/c7-5-1-3-6-4-2-5;;/h6H,1-4H2;1H;1H2
InChI key
SXWRTZOXMUOJER-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841672005004022536764702
841672001004022536650425