Przejdź do
8.41642
4-bromo-1-buten
for synthesis
Synonim(y):
4-Bromo-1-butene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.00
EC Index Number:
225-937-4
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 1 °C
solubility
0.76 g/L
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
InChI key
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.330 - 1.340
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-bromo-1-buten
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_c
1 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841642000504022536648507